Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Parabacteroides distasonis ATCC™ 8503, Culti-Loops™
Beschreibung
Perform testing of media, stains, reagents, and identification kits, and evaluate bacteriological procedures with Thermo Scientific ™ Remel™ Parabacteroides distasonis ATCC™ 8503, Culti-Loops™.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen. Culti-Loops werden für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikations-Kits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen. Mycobacti-Loops sind gebrauchsfertige Einmal-Impfösen, die stabilisierte, konservierte und lebensfähige Mikroorganismen enthalten.
Bestellinformation
Culti-Loop-Produkte sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen. Jeder Mycobacti-Loop ist einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält eine Impföse. BactiDisk Produkte sind in 10 Scheiben pro Fläschchen verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 8503™* |
| Produkttyp | CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle |
| Spezies | Parabacteroides distasonis |
Culti-Loops tragen das CE-Zeichen.