Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne 9010 Probeninjektor
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Material:
PEEK
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
20 μl Proben-Loop
Single-Mode-Probeninjektor zur kompletten Befüllung.
Lieferumfang: 20 μl Proben-Loop
- Kompatibel mit den Proben-Loop Größen 5 μl bis 10 ml
- PEEK-Stator
- Der Positions-Sensor-Schalter stellt ein reproduzierbares Startsignal zur Verfügung
Spezifikation
Spezifikation
| Probenvolumen (metrisch) | 20 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Probenschleifen 5 bis 50 µl |
| Material | PEEK |
| Typ | Probeninjektor |
| No. of Ports | 6 Anschlüsse |
| Statormaterial | PEEK |