Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Cyto-Stain™ G
Artikelnummer. 12628106 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12628106
Marke: Epredia™ 7501G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Produziert ähnliche Ergebnisse wie bei herkömmlichen Papanicolaou-Färbungen
  • Kann für alle gynäkologischen und nichtgynäkologischen Verfahren verwendet werden
  • Entwickelt für grünere zyanophile Farbtöne in Zwischen- und Basalzellen
  • Erfordert eine Gegenfärbung anstelle von zwei
  • Geringere Färbedauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Cytostain
Menge 1 gal.