Learn More
Epredia™ Kassette 1 Biopsiekassetten
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Aus Acetal-Polymer
- Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 30°-Winkel
- Die Poren sind klein und quadratisch
- Verschlussdeckel mit zwei Scharnieren
- Lieferung in einem Karton mit 500 Kassetten und abbrechbaren Deckeln
Bestellinformation
Nicht erhältlich in Kunststoffmagazinen
Spezifikation
Spezifikation
| Poren | Quadratisch |
| Schreibflächenwinkel | 30 ° |
| Verschlusstyp | Aufklappbar |
| Farbe | Rosa |
| Material | Acetal-Polymer |
| Produkttyp | Biopsiekassette |