Learn More
Epredia™ Kassette 1 Biopsiekassetten
Artikelnummer. 15584815 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 15584815
Marke: Epredia™ 1000968
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Speziell für die Aufnahme von Biopsieproben während der Verarbeitung und Einbettung entwickelt
  • Aus Acetal-Polymer
  • Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 30°-Winkel
  • Die Poren sind klein und quadratisch
  • Verschlussdeckel mit zwei Scharnieren
  • Lieferung in einem Karton mit 500 Kassetten und abbrechbaren Deckeln
Bestellinformation
Nicht erhältlich in Kunststoffmagazinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Quadratisch
Schreibflächenwinkel 30 °
Verschlusstyp Aufklappbar
Farbe Weiß
Material Acetal-Polymer
Produkttyp Biopsiekassette