Beschreibung
Einsparung teurer Reagenzien.
- Gerät passt auf Standard-Mikroskopobjektträger, sodass Proben mit kleinsten Reagenzmengen immungefärbt werden können
- Beträchtlicher Arbeitszeitgewinn für Anwender
- Macht das Berühren der Objektträger zwischen den Einzelschritten unnötig
- Probenschnitte können beliebig auf dem Objektträger platziert werden
- Schützt Proben während langer Inkubationszeiten vor dem Austrocknen
- Garantiert eine gleichmäßige Färbequalität
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abdeckung |
| Menge | 25/Packung |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?