Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue-Loc™ Gewebekassetten IV
Artikelnummer. 12560077 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Lila
Weiß
Packungsgröße:
250 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
12560077 Blau 250 Stück
12570077 Gelb 250 Stück
12530087 Lila 250 Stück
12550077 Weiß 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12560077 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 41721
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Kompatibel mit Epredia™ Shandon MicroWriter™ und PrintMate™ Kassettenetiketten
  • Einwegprodukt
  • Halten Gewebeproben während der Einbettung, Verarbeitung
  • Poren: Kleine Schlitze
  • Lieferung in einem Karton mit 250 Kassetten und abbrechbaren Deckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Kleine Schlitze
Verschlusstyp Aufklappbar
Farbe Blau