Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Sinterglas LVI Liner
Artikelnummer. 12944061
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25/Packung
5/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12944061 5/Packung 5 Stück
12954061 Je 1 1 Stück
12964061 25/Packung 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12944061 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 092155
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Produkttyp LVI-Liner (Large Volume Injection)
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 120 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0.78/1.8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 2.75 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific GC-Geräte
Auskleidungsmaterial Sinterglas