Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE Large Volume Injection (LVI)
Artikelnummer. 12954061
Click to view available options
Menge:
25/Packung
5/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12954061
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 09215501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Menge Je 1
Länge (metrisch) 120 mm
Product Type LVI-Liner (Large Volume Injection)
Innendurchmesser (metrisch) 0.78/1.8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 2.75 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific GC-Geräte
Auskleidungsmaterial Sinterglas