Beschreibung
Benötigt
Rotor 75006445 mit rundem Becher 75006441
Das einzigartige Winkeldesign stellt eine dichtes Pelletieren sicher, wodurch ein einfaches Entfernen von Überstand ohne Störung der Pellets ermöglicht wird.
- T-25-Adapter hält den Kolben in einem Winkel von 25°, T-75 bei 75°
- Werden paarweise verkauft
Spezifikation
Spezifikation
| Röhrchentyp | T-75-Kolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Rotor mit rundem Becher |
| Winkel | 75° |