Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenröhrchen-Adapter für Bioshield-Ausschwingrotor mit 4 Plätzen
Artikelnummer. 10215703 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 x 7 ml-Röhrchen
4 x 45/50 ml-Röhrchen
4x konische 50 ml-Röhrchen
56 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Sets
Artikelnummer. 10215703
Marke: Thermo Scientific™ 75006491
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit einem vierfachen Bioshield-Rotor 75-006-435 und mit einem vierfachen Rotor 75-006-445 wenn mit einem rechteckigen Becher 75-006-446 ausgestattet ist
Die Adapter sind einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um den Rotor auszurüsten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 45/50 ml-Röhrchen
Typ Tube Adapter