Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenröhrchenadapter für Vierfach-Ausschwingrotor Bioshield
Artikelnummer. 10260262 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 x 7 ml-Röhrchen
4 x 45/50 ml-Röhrchen
4x konische 50 ml-Röhrchen
56 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Sets
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
10260262 4x konische 50 ml-Röhrchen -
10763073 56 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen 2 Sets
10266033 20 x 7 ml-Röhrchen 1 Stück
10215703 4 x 45/50 ml-Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10260262 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75006461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 €
    133.35 € / 1 Stück
    Sparen 17.65 €
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit einem vierfachen Bioshield-Rotor 75-006-435 und mit einem vierfachen Rotor 75-006-445 wenn mit einem rechteckigen Becher 75-006-446 ausgestattet ist
Die Adapter sind einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um den Rotor auszurüsten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) LH-4000W und LH-4000 Rotor mit DoubleSpin Eimer
Fassungsvermögen 4x konische 50 ml-Röhrchen
Produkttyp Schlauchadapter
Farbe Hellgrün