Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenröhrchen-Adapter für Bioshield-Ausschwingrotor mit 4 Plätzen
Artikelnummer. 10763073 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 x 7 ml-Röhrchen
4 x 45/50 ml-Röhrchen
4x konische 50 ml-Röhrchen
56 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Sets
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10763073 56 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen 2 Sets
10266033 20 x 7 ml-Röhrchen 1 Stück
10260262 4x konische 50 ml-Röhrchen -
10215703 4 x 45/50 ml-Röhrchen 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10763073
Marke: Thermo Scientific™ 75006452
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit einem vierfachen Bioshield-Rotor 75-006-435 und mit einem vierfachen Rotor 75-006-445 wenn mit einem rechteckigen Becher 75-006-446 ausgestattet ist
Die Adapter sind einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um den Rotor auszurüsten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 56 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
Typ Tube Adapter