Beschreibung
- Für den Einsatz mit Ausschwingrotoren 75-006-441 und 75-006-446 mit vier Plätzen
- Maximale Drehzahl/RZB: 4150 U/min/3060 x G
- Maximale Trägerhöhe: 60 mm
Bestellinformation
Einzeln lieferbar. Zur vollständigen Bestückung des Rotors müssen vier Stück bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Ausschwingrotor |