Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos-Mikrotiterplattenrotor
Artikelnummer. 10437861 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10437861
Marke: Thermo Scientific™ 75003048
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2 x 2 Kapazität der Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit Thermo Scientific Sorvall Stratos Zentrifugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotor für Mikrotiterplatten
Fassungsvermögen 2 x 1 ml
Max. RZB 1,370 x G
Max. Geschwindigkeit 3.000 U/min
Radius (metrisch) 1,36 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Zentrifuge
Zertifizierung/Konformität Zugelassene Bioabdichtung