Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X4F and X4FR Pro Centrifuges
Artikelnummer. 17610727
Ansicht ändern
Click to view available options
Gekühlt:
Ja
No
Spannung:
220 V
208/230 V
220/240 V
Modell:
IVD-zertifiziert
Nur für den allgemeinen Gebrauch
Beschreibung:
Sorvall X4F Pro, 208-240 V
Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V
Sorvall X4FR Pro, 220-240 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gekühlt Spannung Modell Beschreibung Packungsgröße
17610727 Ja 220 V IVD-zertifiziert Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V 1 Stück
17150589 No 208/230 V IVD-zertifiziert Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V 1 Stück
17170589 Ja 220/240 V IVD-zertifiziert Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V 1 Stück
17190599 No 208/230 V Nur für den allgemeinen Gebrauch Sorvall X4F Pro, 208-240 V 1 Stück
17160289 Ja 220/240 V Nur für den allgemeinen Gebrauch Sorvall X4FR Pro, 220-240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17610727 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75009026
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Ergonomisches Design, Touchscreen der Pro-Serie gewährleistet leichteres Programmieren und schnellere Ergebnisse, einfaches Aufrufen und Verfolgen aller Läufe, bessere Überwachung des Zustands von Rotor und Zentrifuge.
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F and X4FR General Purpose Pro Floor Standing Centrifuges provide unmatched performance and versatility with an easy-to-use touch screen interface. Quickly and securely swap between 18 unique rotor options with the tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange. Save bench space with this floor standing model, standard with lockable casters for easy storage and to facilitate cleaning in clean room environments.
Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
  • Anwenderfreundlich:
    • Die übersichtliche Bedienoberfläche vereinfacht die Bedienung, zeigt ausführliche Informationen zu vielen Betriebsparametern sowie den Verarbeitungsstatus an und gewährleistet so eine optimale Leistung.
    • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
    • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
    Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
    • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
    • Das System spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen.
    • Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer bietet Möglichkeiten zur schnellen Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Systems.
    Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
    • Aerosoldichtes System, lässt sich mit einem Klick aerosoldicht verschließen. Schraubverschlüsse und komplizierte Klammern werden dadurch überflüssig.
    • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
    • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
    Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
    • Das moderne Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchtabschaltung für alle Rotoren und Drehzahlen:
    • Die Technologie optimiert die Sicherheit und ermöglicht bessere Trennungen.
    Platz sparendes Design:
    • Die kompakten Abmessungen optimieren den Arbeitsbereich; die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung.
    Energieeffizient:
    • Das System bietet bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Verarbeitung von konischen Röhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
Reglertyp Mikroprozessor
Beschreibung Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
Fassungsvermögen 4 x 1.000 ml mit TX-1000 Rotor
Max. RZB 25.830 x g mit 30 x 2 Mikroliter-Rotor
Max. Geschwindigkeit 15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor)
Gekühlt Ja
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Enthält Rotoren sind separat zu erwerben
Material Front, top, sides: PC-ABS plastic painted with 2K PUR-based lacquer; metal housing: cold rolled steel with powder paint; centrifuge bowl: stainless steel; centrifuge feet: lockable casters
Hauptspeicher kann bis zu 100 Programme speichern
Modell IVD-zertifiziert
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 9 Beschl./10 Verzög.
Programmspeicher Bis zu 100 Programme über die vollfarbige Berührungsanwendungsoberfläche wählbar
Menge Jeweils
Rotor 18 Rotor options available
Rotor inklusive Nein
Sicherheitsmerkmale SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion
Zeitschaltuhr Option to count up or down and to set 'At start' or 'At speed'
Luftgekühlt No
Abmessungen (H x B x T) 83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 in.)
Nettogewicht 319 lb. (145 kg)
Spannung 220 V
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1
Produkttyp Universalzentrifuge
Displaytyp LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste