Learn More
Thermo Scientific™ Quadratische Küvetten
Artikelnummer. 11826534 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schichtdicke:
10 mm
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schichtdicke Packungsgröße
11826534 10 mm 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11826534 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 331742000
Verfügbar ab: 24-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Küvette
Material Quarz
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 190 bis 1.100 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektrophotometer der HELIOS-Serie
Form Quadratisch