Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Septa for 8-425 Screw Thread Caps
Artikelnummer. 31920930 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Red, White
Material:
PTFE, Silicone
Vorgeschlitzt:
No
Dicke (angloamerikanisch):
0.06 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Material Vorgeschlitzt Dicke (angloamerikanisch) Packungsgröße
31920930 Red, White PTFE, Silicone No 0.06 in. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31920930 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 200 344
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific caps and vials are available in a wide variety of sizes and configurations to fit the needs of many applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.314 in.
Farbe Red, White
Außendurchmesser (metrisch) 0.8 cm
Material PTFE, Silicone
Vorgeschlitzt No
Dicke (angloamerikanisch) 0.06 in.
Autoklavierbar Not Autoclavable