Learn More
Thermo Scientific™ HERAcell™ Untergestell mit vier Laufrollen und drei Schubladen
Artikelnummer. 10381092 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
10381092 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10381092 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50056459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00 €
    2040.00 € / 1 Stück
    Sparen 125.00 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Heracell 150i CO2-Inkubator
Kann verwendet werden mit: Heracell 150i CO2 Inkubator
  • Schutz vor Bodenkontamination
  • Drei Höhen zur Auswahl: 185 mm (7.3 in.), 200 mm (7.9 in.) oder 780 mm (30.7 in.)
  • Die Stützrahmen können zum besseren Manövrierfähigkeit auch auf Rollen montiert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Heracell 150i CO2-Inkubator
Beleuchtung LED
Typ Untergestell
Enthält Vier AAA
Höhe (angloamerikanisch) 30,7 in.
Höhe (metrisch) 78 cm