Learn More
Thermo Scientific™ pEF1α Tluc16-DD Vector for Luciferase Assays
Artikelnummer. 15362637 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15362637 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15362637 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88241
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fügen Sie Promotor-Sequenzen für Gene von Interesse in Thermo Scientific™ Tluc16-Vektoren ein, um die Genregulation mit dem intrazellulären TurboLuc™ 16 (Tluc16)-Luziferase-Reporter in Luziferase-Assays zu messen.
Die Thermo Scientific pMCS-Tluc16-Vektoren sind Vektoren mit mehreren Klonierungsstellen (MCS), die für die Untersuchung der Genregulation mit dem intrazellulären TurboLuc™16 (Tluc16)-Luziferase-Reporter eine Promotor-Sequenz akzeptieren.
  • Intrazelluläres Luziferase-Gen aus Tluc16, optimiert für hohe Expression in Säugetiersystemen
  • Mehrere Klonierungsstandorte bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Vektor zum anderen
  • Synthetischer polyA-Terminator und Transkriptionelle Pausenstelle (Transcriptional Pause Site, TPS), die stromaufwärts von MCS integriert sind, um unspezifische transkriptionelle Durchlesungen zu minimieren
  • Die Dual-Destabilisierungs-Technologie (DD) reduziert die Ansammlung von Tluc16-Luziferase-mRNA und -Protein in Zellen und verbessert so die Reaktionsgeschwindigkeit des Assays
  • Optimierter minimaler Kernpromotor (minP) und 5'-UTR-Bereich für effiziente Expression von Tluc16-Luziferase
  • Hygromycin-Resistenzgen zur Verwendung als Selektionsmarker zur Erzeugung stabiler Zelllinien von Säugetieren
  • Die vorbereiteten pNF-κB- und pCRE-Tluc16-DD-Vektoren wurden entwickelt, um die Aktivierung von NFκB-Protein und cAMP-bindendem Protein (CREB) in Säugetierzellen zu überwachen
  • Die vorbereitete pEF1α-Varietät enthält eine modifizierte Version des Elongationsfaktor 1α (EF1α)-Promotors für die konstitutive Tluc16-Luziferase-Expression in Säugetierzellen
Tluc16-Luziferase ist eine 16 kDa große, neuartige, intrazelluläre Luziferase, die aus der Metridia-Ruderfußkrebs-Luziferase-Familie abgeleitet wurde. Die Wildtyp-Luziferase wurde modifiziert, um ihre Größe zu reduzieren, ihre Helligkeit zu erhöhen und ihre intrazelluläre Expression zu ermöglichen. Ein synthetischer polyA-Terminator und eine Transkriptionelle Pause-Stelle (Transcriptional Pause Site, TPS) sind vor dem MCS enthalten, um nicht-spezifische transkriptionelle Durchlesung zu minimieren. Die Tluc16-Luziferaseaktivität kann mit dem Thermo Scientific TurboLuc™ einstufigen Leucht-Assay-Kit gemessen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Transkriptionaler Reporter-Vektor
Klonierungsmethode Restriktionsenzym⁄MCS
Liefertyp Transfektion
Menge 10 μg
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Reporter-Gen TurboLuc™16-Luziferase
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reporter-Assays
Promoter EF-1α