Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für klinischen Ausschwingrotor TX-100/100S
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Adapter für TX-100S Klinischer Rotor und TX-100 Klinischer Rotor
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | 3-ml-Blutentnahmeröhrchen |
| Fassungsvermögen | 3 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TX-100 und TX-100S klinischer Ausschwingrotor |