Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für klinischen Ausschwingrotor TX-100/100S
Artikelnummer. 11621750 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,5/2 ml
3 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11621750
Marke: Thermo Scientific™ 11172288
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Adapter für TX-100S Klinischen Rotor und TX-100 Klinischen Rotor
Adapter für TX-100S Klinischer Rotor und TX-100 Klinischer Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Mikroröhrchen
Fassungsvermögen 1,5/2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) TX-100 und TX-100S Klinischer Ausschwingrotor
Röhrchengröße 1,5/2 ml