Learn More
Eppendorf™ Wechselblock für 4 slides
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Abmessungen der Objektträger: 75 bis 76,5 mm Länge, 25 bis 26 mm Breite und 0,9 bis 1,2 mm Höhe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für 4 Objektträger
- Ideal für Hybridisierungsexperimente auf Objektträgern, z. B. Microarrays, FISH und CISH
- Erhöhte Hybridisierungseffizienz durch schnelles und homogenes Mischen der Probe (bei Verwendung des Thermixer Comfort)
- Gleichmäßige Erwärmung und Atmosphärensteuerung verbessert das Signal-Hintergrund-Verhältnis, erhöht die Signalintensität und führt zu einer ausgezeichneten Reproduzierbarkeit
- Hohe Temperaturstabilität während der Hybridisierung
- System gewährleistet die höchste Homogenität der Hybridisierungsparameter zwischen den Kammern
- Reservoirpolster sorgen für hohe Luftfeuchtigkeit
- Lichtgeschützter Innenraum
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 4 Objektträger Hybridisierung Kompatibel mit dem ThermoMixer™ Comfort |
| Aufnahmevermögen | Abmessungen der Objektträger: 75 bis 76,5 mm Länge, 25 bis 26 mm Breite und 0,9 bis 1,2 mm Höhe |
| No. of Places | 4 |
| Typ | Block |
| Geschwindigkeit | 1400 U/min |