Beschreibung
Erleben Sie mit den Thermo Scientific™ ThermoChill I Umlaufkühlern eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 700 W/2391 BTU. Die ThermoChill Kühlserie ist eine kompakte Linie an Umlaufkühlern mit Kühlleistungen von 600 bis 2000 Watt. Das innovative Design mit einer minimalen Zahl an Anschlüssen und einem integrierten Hauptstromfilter maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts.
- Leicht zugängliche Einfüllöffnung für einfaches Befüllen
- Manometer am Bedienfeld untergebracht, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
- Intuitiver digitaler Regler
- Regler-Anzeigeleuchten leuchten beim Anpassen der Einstellungen und wenn Über-/Untertemperaturalarme aktiviert sind.
- Abnehmbares Vollstromfilter sorgt für saubere zirkulierende Flüssigkeit.
- Arretierbare Rollfüße für einfaches Manövrieren des Geräts
- Abmessungen: 23.8 x 14.0 x 23.0 in. (60.5 x 35.6 x 58.4 cm)
- Digitale RS232- oder RS485-Kommunikation optional
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen; UL-gelistet |
| Kommunikation | Keine |
| Kühlleistung | Bis zu 600 Watt |
| Flussrate | 1,2 gpm bei 60 psid (4,5 l/min bei 4,1 bar) |
| Pumpentyp | PD1 (Verdrängerpumpe) |
| Temperaturbereich | -10 °C° bis +30 °C° |
| Modell | ThermoChill I LR |
| Kältemittel | R134A. |
| Temperatur (Sollwert) | -10 °C bis +30 °C |
| Temperaturstabilität | ±0,1 °C |
| Mehr anzeigen |