Learn More
Hanna Instruments™ Thermoelement-Sonde
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Sonde:
2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Thermoelement-Sonde |
| Arten von Sensoren | Freiliegende Drähte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schwer erreichbare Stellen |
| Reaktionszeit | 1 s |
| Temperaturbereich (metrisch) | 480 °C |
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 2 mm |
| Länge (metrisch) | 1 m |