Learn More
Cowie Technology™ Thermoelement-Sonde
Artikelnummer. 15598964 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
Körper: 600 mm, Hülse: 600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15598964 Körper: 600 mm, Hülse: 600 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15598964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00 €
    71.27 € / 1 Stück
    Sparen 4.73 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die COWIE TECHNOLOGY™ Thermoelement-Sonde ist vollständig in reinem PTFE eingekapselt.
  • Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt.
  • Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
  • Mit aufsteckbarer Hülse.
  • Typ K-Thermoelement.
  • PTFE-isoliertes Kabel mit PFA-Ummantelung.
  • Kabel mit dem Gehäuse verbunden.
  • 1m Leitung. Zusätzliches Kabel nach Bedarf.
  • Reaktionszeit: 50%, 6-14 Sek.
Spezifikation
Material PTFE, PFA, Edelstahl
Temperaturbereich (metrisch) Kurzzeit: -180 °C bis +300 °C, kontinuierlich: 0 °C to 300°C
Typ Thermoelement vom Typ K
Durchmesser (metrisch) Körper 9 mm
Länge (metrisch) Körper: 600 mm, Hülse: 600 mm