Learn More
Hanna Instruments™ Temperaturfühler f. Luft/Gase, K-Typ ohne Handgriff u. Kabel, bis 300°C, Miniaturst.
Beschreibung
Austauschbarer Edelstahl Typ K 250 mm x 3 mm Durchmesser 300° C max. Lufttemperatur Hanna
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Thermoelement-Sonde |