Learn More
Bohlender™ Thermofühler Lemo-Kompakt, Typ PT 100, D=8mm, Nutzlänge 500mm
Artikelnummer. 10552973
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10552973 500 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10552973 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. P173025
Verfügbar ab: 23-11-2026