Learn More
HUBER Thermofluid DW-Therm
Artikelnummer. 10089691
Click to view available options
Menge:
5 L
10 L
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
Gefahrgut (Sonderbehandlung):Bei Straßenlieferung Spezialverpackung und Aufkleber, bei LUFT- und SEEFRACHT Spezialverpackung, Aufkleber und Versendererklärung erforderlich
Artikelnummer. 10089691
Marke: HUBER 6673
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gefahrgut (Sonderbehandlung):Bei Straßenlieferung Spezialverpackung und Aufkleber, bei LUFT- und SEEFRACHT Spezialverpackung, Aufkleber und Versendererklärung erforderlich
ohne Angabe
  • Thermofluid DW-Therm HT P20.340.32
  • Unistat Thermofluid für geschlossene Systeme
  • Mindesttemp.: 20 °C
  • Höchsttemp.: (170) 340 °C
  • Viskosität bei 25 °C: 32 mm2/s
Spezifikation
Farbe Orange
Temperaturbereich 20°bis 340 °C
Typ Thermofluid DW-Therm HT
Menge 10 L
Maximale Temperatur (metrisch) 340 °C
Viskosität 32 mm2/s.
Produktidentifikator
  • DW-Therm HT
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1