Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ GFL-1070 THERMOLAB. Quadrothermales Schüttelwasserbad mit Hin- und Herbewegung
Artikelnummer. 10567801
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
28 / 36 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch)
10567801 28 / 36 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10567801 Lieferant GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Lieferanten-Nr. 1070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Hin- und Herbewegung. Ausgestattet mit vier separaten Bassins, in denen unterschiedliche Probengefässe unabhängig voneinander temperiert werden können. In Routine-, Forschungs- und Speziallaboratorien vielfältig einsetzbar für temperaturabhängige Reaktionen, geeignet für PCR-Anwendungen.
Mikroprozessor gesteuerte Temperaturregelung. Hohe Temperaturkonstanz von ±0,1°C zeitlich
Temperaturbereich: ab ca. 5°C über RT bis +99,9°C
Temperaturanzeige und -einstellung digital über LED-Display
Elektronische Funktionsüberwachung des Temperaturreglers. Übertemperatursicherung elektronisch, 4°C über Solltemperatur und elektromechanisch, >130°C
Wartungsfreie und verschleissarme Schüttelvorrichtung, elektronisch geregelte und stufenlos einstellbare Schüttelbewegung, sanfter Anlauf
Doppelwandige, innen gewölbte Deckel - wärmeisolierend - kein Zurücktropfen von Kondensat in die Gefässe
Bassins und Schütteleinsatz aus Edelstahl-Rostfrei
Höhenverstellbarer Probenhalter in jedem der vier Bassins
Direkt auf den Probenhaltern bzw. mit entsprechenden Einsatzgestellen können laborübliche Reaktionsgefässe vonμl bismL, Mikrotiterplatten, Cyclertubes, Westernblotwannen, Zentrifugenröhrchen, Ampullen und Fläschchen etc. fixiert werden. Einsatzgestelle für Reaktionsgefässe aus Edelstahl Rostfrei
Typ: Thermolab™, Schüttelwasserbad 1070
Spezifikation
Schüttelbewegung Hin- und herschwingend
Temperaturbereich 5°C bis 100°C
Typ Schüttelwasserbad
Oszillationen pro Minute 2 to 50 rpm
Leistungsaufnahme 1.3 kW
Geschwindigkeit 2 to 50rpm
Breite (metrisch) 625 mm
Innenbreite (metrisch) 175 mm
Höhe (metrisch) 270 mm
Innenhöhe (metrisch) 100 mm
Tiefe (metrisch) 556 mm
Innentiefe (metrisch) 175 mm
Gewicht (metrisch) 28 / 36 kg
Elektrische Anforderungen 230 V
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz