Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Veraschungsöfen mit kontrollierter Atmosphäre
Artikelnummer. 10386482
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 l
Temperaturregelung:
Digital programmierbar mit 4 Programmen, je 16 Segmente (D1)
Spannung:
240 V
Zertifizierung/Konformität:
CSA-zertifiziert, CE-Zeichen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10386482
Marke: Thermo Scientific™ F6030CM3360
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erzielen Sie eine konsistente Temperaturregelung mit diesem Ofen, der mit dem Standardverteiler 975 °C erreicht und mit dem optionalen Inconel-Verteiler 1093 °C.
Erzielen Sie eine konsistente Temperaturregelung mit den Thermo Scientific™ Thermolyne™ Veraschungsöfen mit kontrollierter Atmosphäre der mit dem standardmäßigen Edelstahl-Verteiler 975 °C erreicht und mit dem optionalen Inconel-Verteiler 1093 °C.
  • Einstellbarer Gasdurchflussmesser/Ventil (0 - 80 l/min) an der Vorderseite für einfachen Zugriff beim Einstellen der Luftstromrate
  • Der Edelstahl-Verteiler an der hinteren Kammer erwärmt eingehende Gase und bietet ein maximales Temperaturgefälle von nur ± 3 °C bei 750 °C
  • Auf der Rückseite der Kammer befindet sich ein Anschluss mit 0,95 cm (0,38 Zoll) Durchmesser zur Überwachung der Kammertemperaturen mit unabhängigen Messgeräten
  • Mit 0,64 cm (0,25 in.) Innendurchmesser oder 0,96 cm (0,375 in.) Außendurchmesser Schlauchanschluss (in Kammer hinten) für Inertgasleitung
Typ F6000
  • Enthält zwei Edelstahleinschübe mit doppelter Funktion und Griff, ermöglicht die Aufnahme von 24 (30 ml-) Porzellantiegeln oder 38 (10 ml-) Quarztiegeln.
Typ F6000-60
  • Konform mit den Bestimmungen von ASTM™ D3174: 3 bis 4 Luftwechsel pro Minute
  • Aufheizgeschwindigkeit von 8 °C/min bis 500 °C, 6 °C/min von 500 ° bis 750 °C.
  • Hält Temperatur zwei Stunden lang bei 750 °C und schaltet sich dann aus
Erfordert:
Für den elektrischen Anschluss ist eine feste Verkabelung erforderlich (Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten).
Kompatibel mit:
  • Ablage aus Edelstahl (SH408X1)
  • Flexibles Schlauchkit aus Edelstahl mit Befestigungselementen (AY408X1A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 ft.³
Zertifizierung/Konformität CSA-zertifiziert, CE-Zeichen
Beschreibung Gehäuse F6030CM-33-60
Kapazität (metrisch) 14 l
Temperatur (metrisch) 975 °C
Typ Multisegment, Multiprogramm
Leistungsaufnahme 4400 w
Temperaturregelung Digital programmierbar mit 4 Programmen, je 16 Segmente (D1)
Abmessungen (L x B x H) außen 51 x 49 x 53 cm (20 x 19.1 x 21 in.)
Länge (angloamerikanisch) 20 in.
Länge (metrisch) 51 cm
Breite (angloamerikanisch) 19.1 Zoll
Breite (metrisch) 49 cm
Innenbreite (metrisch) 33 cm
Höhe (angloamerikanisch) 21 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 6.8 Zoll
Höhe (metrisch) 53 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 10 Zoll
Innentiefe (metrisch) 25 cm
Spannung 240 V
Stromstärke 18,3 A