Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Muffelöfen mit 1100 °C, Tischgeräte
Beschreibung
Reduzieren Sie den Energieverbrauch und beschleunigen Sie die Aufheizzeit mit den Thermo Scientific™ Thermolyne™ 1.100 °C-Tisch-Muffelöfen. Der Ofen eignet sich ideal für die Veraschung der meisten Arten organischer und anorganischer Proben, die Hitzebehandlung kleiner Stahlteile sowie die Durchführung von Entzündungsprüfungen und gravimetrischen Analysen für den Nachweis gelöster und suspendierter Feststoffe.
Thermo Scientific Thermolyne Muffelöfen bieten Lösungen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,04 cu. ft. |
| Zertifizierung/Konformität | CSA-zugelassen, CE-Kennzeichnung |
| Beschreibung | FB1310M-33 |
| Kapazität (metrisch) | 1,3 l |
| Temperatur (metrisch) | 100°C to 1100°C |
| Typ | Einzelner Sollwert |
| Leistungsaufnahme | 1060 w |
| Temperaturstabilität | ±0,3 bei 1000 °C (±7,8 bei 1000 °C) |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 5 x 4 x 3,8 in. (13 x 10,3 x 9,8 cm) |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 13 x 9 x 14 in. (33 x 23 x 36 cm) |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.