Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Muffelöfen mit 1100 °C, Tischgeräte
Artikelnummer. 16885781
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,3 l
Spannung:
240 V
Zertifizierung/Konformität:
CSA-Zulassung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Spannung Zertifizierung/Konformität unitSize
16885781 1,3 l 240 V CSA-Zulassung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16885781 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. FB1310M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Verringern Sie den Energieverbrauch und steigern Sie die Aufheizzeit mit den Thermo Scientific™ Thermolyne™ 1100 °C Tisch-Muffelöfen.
Reduzieren Sie den Energieverbrauch und beschleunigen Sie die Aufheizzeit mit den Thermo Scientific™ Thermolyne™ 1.100 °C-Tisch-Muffelöfen. Der Ofen eignet sich ideal für die Veraschung der meisten Arten organischer und anorganischer Proben, die Hitzebehandlung kleiner Stahlteile sowie die Durchführung von Entzündungsprüfungen und gravimetrischen Analysen für den Nachweis gelöster und suspendierter Feststoffe.
  • Erhältlich in zwei Größen
  • Digitale Einzelsollwert-Temperaturregelung bis 1.100 °C
  • Einzelanzeige der aktuellen Temperatur oder des Sollwertes
  • Die Keramikfaserisolation ermöglicht ein schnelleres Aufheizen und reduziert den Energieverbrauch
  • Ein eingebettetes Heizelement oben und an beiden Seiten verbessert die Temperaturverteilung
  • Die Klapptür dient gleichzeitig als Ablage zum Be- und Entladen
  • Der Sicherheitsschalter an der Tür unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente, wenn die Tür geöffnet wird
  • Die Thermoelementbruchsicherung unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente und verhindert dadurch unkontrolliertes Verhalten bei Versagen des Thermoelements
  • Eine Durchführung mit 0,95 cm (0,38 in.) Durchmesser in der Kammerrückseite kann zur Temperaturüberwachung mit externen Messgeräten genutzt werden
Bestellinformationen:
Heizelemente und Thermoelemente sind als Zubehörteile separat erhältlich.
Im Lieferumfang enthalten:
Thermoelement, Stromkabel mit Stecker
Empfohlen für:
  • Veraschung der meisten Arten organischer und anorganischer Proben
  • Hitzebehandlung kleiner Stahlteile
  • Durchführung von Entzündungsprüfungen
  • Gravimetrische Analysen
  • Bestimmung von flüchtigen Bestandteile und Schwebstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,04 cu. ft.
Zertifizierung/Konformität CSA-Zulassung
Beschreibung FB1310M
Kapazität (metrisch) 1,3 l
Temperatur (metrisch) 100°bis 1100 °C
Typ Einzelner Sollwert
Leistungsaufnahme 1060 W
Temperaturstabilität ±0,3 bei 1000 °C (±7,8 bei 1000 °C)
Abmessungen (T x B x H) innen 5 x 4 x 3,8 in. (13 x 10,3 x 9,8 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 13 x 9 x 14 in. (33 x 23 x 36 cm)
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 33 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 23
Innenbreite (metrisch) 10,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 14 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 3,8 in.
Höhe (metrisch) 36 cm
Innenhöhe (metrisch) 9,8 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 5 in.
Innentiefe (metrisch) 13 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 20 lb.
Versandgewicht (metrisch) 9 kg
Elektrische Anforderungen 240 V, 50/60 Hz
Spannung 240 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.