missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Tisch-Muffelöfen
Beschreibung
Beinhaltet
Netzkabel (-60 Modelle enthalten 20-Ampere-Kabel; -33 Einheiten mit Stecker für China erhältlich)
Kompakte und leichte Tischöfen
- Der Sicherheitsschalter an der Tür biete zusätzlichen Schutz und unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente, wenn die Tür geöffnet wird
- Die Thermoelementbruchsicherung unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente und verhindert dadurch unkontrolliertes Verhalten bei Versagen des Thermoelements
- Zwei offene Wendelheizelemente an den Kammerseiten sorgen für schnelles Aufheizen bei minimalen Temperaturgradienten
- Eine wärmeeffiziente Keramikisolierung um die Kammer sorgt für maximale Energieeffizienz
- 0.95 cm-Anschluss (0.38 in.) zur Überwachung der Kammertemperatur mit unabhängiger Messeinrichtung an der Rückseite der Kammer
F47900 Modelle
- Heizmenge 2 l (0.07 cu. ft.)
- Heizmenge 5.9 l (0.20 cu. ft.)
- Mit einem Keramikregal (SHX480X1), das die Ofenkapazität verdoppelt
- Digitale Einzelsollwertregelung
- Einzelanzeige der aktuellen Temperatur oder des Sollwertes
- Digitale Einzelsollwertregelung mit Einzelrampe zu Sollwert und Verweildauer
- Einzelanzeige der aktuellen Temperatur oder des Sollwertes
- Öfen mit dieser Steuerung verfügen zudem über ein mechanisches Übertemperaturschutzrelais
- Digitale programmierbare Steuerung mit einem gespeicherten Programm mit acht Segmenten
- Öfen mit dieser Steuerung verfügen zudem über ein mechanisches Übertemperaturschutzrelais
- Digitale programmierbare Steuerung mit vier gespeicherten Programmen, 16 Segmente pro Programm
- Mit RS232-Schnittstelle
- Öfen mit dieser Steuerung verfügen zudem über ein mechanisches Übertemperaturschutzrelais
Zertifizierungen
CSA-zugelassen, CE-Kennzeichnung wie angezeigt
Spécification
Spécification
| Reglertyp | Acht-Stufen-/Ein-Programm-Regelung |
| Kapazität (metrisch) | 5,8 l |
| Spannung | 208 V |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?