Learn More
Dostmann Electronic™ Digitales Thermometer
Artikelnummer. 11814372
Ansicht ändern
Click to view available options
Calibrated:
Ja
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Calibrated Packungsgröße
11814372 Ja 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11814372 Lieferant Dostmann Electronic™ Lieferanten-Nr. 50000700
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit einem Temperaturmessbereich von -200 °C bis +850 °C ist °dieses digitale Thermometer ideal für den Einsatz in vielen Labor-, Wissenschafts- und anderen Forschungsumgebungen geeignet.
  • Das Allroundtalent für Temperaturmessungen mit Pt100-Sensor im Bereich von -200 bis + 850 °C
  • Das Thermoelement (Typ J, K, l, N, R, S, T) verfügt über eine Auflösung von 0,1 °C über den gesamten Messbereich bis +1760 °C
  • Ideal für Qualitätssicherung, Service und Produktion
  • Integrierte Eichfunktion zum einfachen Ausgleich von Sensorabweichungen
  • Physikalische 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierfunktion
Spezifikation
Calibrated Ja