Learn More
VEE GEE Thermometergehäuse, vernickelte Messingpanzerung
Artikelnummer. 17821264 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge gesamt (angloamerikanisch):
12 in.
15,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge gesamt (angloamerikanisch) Packungsgröße
17821264 15,5 in. 1 Stück
17811204 12 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17821264 Lieferant VEE GEE Lieferanten-Nr. 83025N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.75 €
    22.37 € / 1 Stück
    Sparen 2.38 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das vernickelte Messinggehäuse schützt Flüssigkeitsthermometer vor unsachgemäßer Behandlung und Stößen während des Gebrauchs.
  • Die Armor verfügt über einen Gewindeschraubverschluss mit Ringoberteil zur Aufhängung, falls erforderlich.
  • Thermometerlänge: Wahlweise 12 in. (305 mm) oder 15,5 in. (393 mm)
  • Außendurchmesser: 0,374 in. (9,5 mm) / Innendurchmesser: 0,295 in. (7,5 mm)
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitsthermometer während des Gebrauchs vor unsachgemäßer Behandlung und Stößen schützen.
Länge gesamt (angloamerikanisch) 15,5 in.
Länge (metrisch) 39.3 cm
Material Vernickelt
Gewicht (metrisch) 70 g
Produkttyp Thermometer-Schutzhülle
Zur Verwendung mit (Geräte) Flüssigkeitsthermometer
Breite (metrisch) 1.9 cm