Learn More
Eppendorf™ Thermomixer™ R Zubehör, Thermoblock Trockenblöcke
Artikelnummer. p-3803175 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
8 x 5,0 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Eppendorf Tube
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15108374
Marke: Eppendorf™ 5309000333
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten einer präzisen Passform für gängige Laborröhrchen
Diese austauschbaren Thermoblöcke für den Thermomixer R und den Thermostat bieten ausgezeichnete Flexibilität. Das Spektrum möglicher Anwendungen wird durch die Unterstützung von Objektträgern und Microarrays sowie durch eine Vielzahl von Röhrchengrößen deutlich erweitert.
  • Abgeschirmte Thermoblöcke sind kontaktsicher
  • Effizienter Austausch vereinfacht die Bedienung
  • Röhrchen sind während des Betriebs zu sehen und leicht zugänglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf Tube
Aufnahmevermögen 8 x 5,0 ml
Typ Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für 8 x Eppendorf-Röhrchen mit 5.0 ml
Enthält Nicht zutreffend