Learn More
Cole-Parmer Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Artikelnummer. 30054004 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 1/4 in.
1 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/32 in.
7/8 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 30054004
Marke: Cole-Parmer 5011615
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Designed for fluid transfer and use in peristaltic pump applications
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Great alternative to silicone tubing. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. Low protein binding and nonpyrogenic material. Thermally weldable. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Material TPE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 50 ft.
Sterilisationsmethode 135°C
Farbe Clear