Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Gummi- und Silikonschläuche
- Cole-Parmer Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Cole-Parmer Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Artikelnummer. 30053555 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte| Artikelnummer. | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30053555 | 3/4 in. | 1 in. | 15 Meter |
| 30053953 | 5/16 in. | 7/16 in. | 15 Meter |
| 30054322 | 1/2 in. | 3/4 in. | 15 Meter |
| 30053061 | 1/16 in. | 1/8 in. | 15 Meter |
| 30054035 | 3/32 in. | 7/32 in. | 15 Meter |
| 30054199 | 1/8 in. | 3/16 in. | 15 Meter |
| 30053882 | 1/4 in. | 3/8 in. | 15 Meter |
| 30053623 | 3/32 in. | 5/32 in. | 15 Meter |
| 30053690 | 3/8 in. | 1/2 in. | 15 Meter |
| 30053210 | 1/8 in. | 1/4 in. | 15 Meter |
| 30053893 | 1/4 in. | 7/16 in. | 15 Meter |
| 30054004 | 3/8 in. | 5/8 in. | 15 Meter |
| 30053446 | 1/32 in. | 3/32 in. | 15 Meter |
| 30053382 | 3/16 in. | 5/16 in. | 15 Meter |
| 30053920 | 3/16 in. | 3/8 in. | 15 Meter |
| 30053435 | 1/16 in. | 3/16 in. | 15 Meter |
| 30053579 | 5/8 in. | 7/8 in. | 15 Meter |
| 30054113 | 3/16 in. | 7/16 in. | 15 Meter |
| 30054236 | 5/16 in. | 1/2 in. | 15 Meter |
| 30054138 | 1/4 in. | 1/2 in. | 15 Meter |
| 30053316 | 3/8 in. | 9/16 in. | 15 Meter |
| 30053060 | 3/16 in. | 1/4 in. | 15 Meter |
| 30054010 | 3/4 in. | 7/8 in. | 15 Meter |
| 30053198 | 1 in. | 1 1/4 in. | 15 Meter |
Artikelnummer. 30053555
Marke: Cole-Parmer 5011601
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/4 in. |
| Material | TPE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 ft. |
| Sterilisationsmethode | 135°C |
| Farbe | Clear |