Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Isolierte EPS-Behälter und Kühlboxen aus Wellpappe (klein)
Artikelnummer. 17828703
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
6,25 x 4,25 x 5,5 Zoll
Abmessungen (L x B x H):
9 x 7,5 x 8 Zoll
Packungsgröße:
24 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
17828703 6,25 x 4,25 x 5,5 Zoll 9 x 7,5 x 8 Zoll 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17828703 Lieferant Sonoco™ Lieferanten-Nr. 609UPS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.50 €
    212.84 € / 24 Stück
    Sparen 112.66 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Große Auswahl an kostengünstigem, wiederverwendbarem EPS-Schaum in Wellpappkartons, erhältlich in kleinen, mittleren und großen Größen. EPS-Schaumstoff mit Wellpappenverpackungen für die sichere Lagerung und den Transport der meisten gekühlten oder gefrorenen Produkte.
  • Größen mit einer Länge von 6 in. bis 10.5 in.
  • Auch erhältlich in ThermoSafe Isolierte EPS-Behälter und Kühlboxen mit Wellpappe – mittelgroß (11–17 in. Länge)
  • Auch erhältlich in ThermoSafe Isolierte EPS-Behälter und Kühlboxen mit Wellpappe – Groß (19–24 in. Länge)
  • 200 lb. Test gewellt
  • Ausgezeichnete Trockeneis-Sublimation, der durchschnittliche Trockeneisverbrauch in 1-1/2 in. dicken Wandeinheiten beträgt 5 lb. über 24 Stunden und danach 3-4 lb.
  • Standardmäßige 1 bis 1/2 in.-Wandversandbehälter sind ideal für gekühlte Sendungen für 24-48 Stunden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 9 x 7,5 x 8 Zoll
Wandstärke (angloamerikanisch) 1,5 Zoll
Material Erweitertes Polystyrol
Menge 24 pro Karton
Abmessungen (T x B x H) 6,25 x 4,25 x 5,5 Zoll