Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Isolierte Aufbewahrungs- und Transportkisten
Artikelnummer. 17888703
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
23 x 22 x 20,75 in.
28,12 × 19,12 x 25,25 Zoll.
Typ:
Lagerungs- und Transportbehälter
Bauweise/Design:
Keine Griffe
Verschlusstyp:
Aufklappbar
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Typ Bauweise/Design Verschlusstyp unitSize
17888703 28,12 × 19,12 x 25,25 Zoll. Lagerungs- und Transportbehälter Keine Griffe Aufklappbar 1 Stück
15964200 23 x 22 x 20,75 in. Lagerungs- und Transportbehälter Keine Griffe Aufklappbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17888703 Lieferant Sonoco™ Lieferanten-Nr. 301
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Trockeneis-Lagerboxen ermöglichen die mobile, nicht-elektrische Tieftemperaturwartung für eine Vielzahl von Labor- und Feldanwendungen. Ideal für die Lagerung von Trockeneis oder Nasseis, die Warmhaltung oder die Sammlung im Feld.
Ideal für die Lagerung von Trockeneis und Nasseis sowie für die kurzfristige Lagerung von gefrorenen und warmen Lebensmitteln.
  • Robuste Aufbewahrungseinheiten, die kostengünstige Lagerung ermöglichen. Die Geräte sind wartungsarm und leicht zu reinigen.
  • Erhältlich in verschiedenen Größen für unterschiedliche Laufzeiten.
  • Puppen werden separat verkauft.
  • Bei langfristiger Nutzung sind alle Komponenten austauschbar.
  • Für eine maximale durchschnittliche Haltezeit müssen die Einheiten gefüllt oder mit Stauholz versehen werden.
Bestellinformation
Puppen nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 64.13 cm
Höhe (angloamerikanisch) 25.25 in.
Länge (metrisch) 71.43 cm
Länge (angloamerikanisch) 28,12 in.
Breite (metrisch) 48.57 cm
Breite (angloamerikanisch) 19,12 in.
Abmessungen (L x B x H) 28,12 × 19,12 x 25,25 Zoll.
Verschlusstyp Aufklappbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Sonoco™ ThermoSafe Aluminium-Transportwagen (Fisher Kat. 11-676-22)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Lagerung von Trockeneis und Nasseis, kurzzeitige Gefrier- und Heißlagerung
Gewicht (angloamerikanisch) 39 lb.
Bauweise/Design Keine Griffe
Material Polyethylen
Typ Lagerungs- und Transportbehälter
Farbe Grau
Kapazität (metrisch) 90.72 L