Learn More
Sonoco™ ThermoSafe LabMailer Mini-Mailer
Artikelnummer. p-3205908
Click to view available options
Menge:
1 x Modell 440
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 12147760
Marke: Sonoco™ 0374120
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zweiteiliger Polystyrol-Versandbehälter mit 1 Zoll dicken (25 mm) isolierten Wänden
  • Verriegelung von Abdeckung und Gehäuse mit Bandnuten für eine ausreichende Abdichtung
  • U-tek™ Phasenwechselmaterial, wiederverwendbare Verpackung passt perfekt in die obere Hälfte für zusätzlichen Temperaturschutz (siehe Hrstllr. Nr. 418)
  • Sichere Lagerung und Lieferung von Pharmazeutika, Proben, Seren, Impfstoffen, Organen und Kulturpaketen
Ideal für den Transport von zerbrechlichen Gegenständen wie z. B. Fläschchen, Röhrchen und Flaschen
Bestellinformation
  • Außen: 8 x 6 x 5.25 in. (20 x 15.2 x 13.3 cm)
  • Innen: 5.88 L x 4.63 B x 3 Zoll T (15 x 11.1 x 7.6 cm)
  • Leergewicht: 74 g (2.63 oz.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 x Modell 440
Enthält Enthält isolierte Laborversandtaschen für Fläschchen, Röhrchen und Flaschen, Gewebekolben mit 75 cm2 Wachstumsfläche
Anwendungen Lagerung und Lieferung von Pharmazeutika, Proben, Seren, Impfstoffen, Organen und Kulturpaketen
Typ Zweiteilige Versandtasche
Abmessungen (L x B x H) außen 8 x 6,5 x 5,125 in.
Abmessungen (T x B x H) innen 5,87 x 4,37 x 3 in.
Beschreibung Fläschchen, Röhrchen, kleine Flaschen, Gewebekolben. Kann mit weichem Schaumstoff Modell 441 verwendet werden
Material Polystyrol