Learn More
Grant Instruments™ Deepwell-Mikrotiterplatten-Thermoschüttler TS-DW
Click to view available options
Drehzahlbereich:
250 bis 1400 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbereich 25 °C bis 100 °C
- Temperaturregelung, Umgebungstemperatur 5 °C bis 100 °C
- Aufheizgeschwindigkeit der Plattform von 25 °C bis 37 °C: 6 Minuten (für Block B-2E)
- Schüttelfrequenz 250 bis 1400 U/min
- Die profilierte Plattform passt perfekt in Ihren Block und ermöglicht so eine maximale Wärmeübertragung
- Geringer Platzbedarf
- Mischung und Inkubation werden kombiniert, um die Reaktionszeiten zu verkürzen
- Auswahl aus 4 austauschbaren Profilblöcken für spezielle Deepwell-Platten
- Die zweizeilige LCD-Anzeige zeigt sowohl die eingestellten als auch die tatsächlichen Werte an
- Beheizter Deckel standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- Programmierbar mit digitaler Zeitschaltuhr (mit Alarmton)
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 250 bis 1400 U/min |
| Elektrische Anforderungen | Eingang AC 100/240 V, 50/60 Hz, Ausgang DC 12 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 25°C bis 100°C |
| Temperaturgleichförmigkeit | 0,1 °C (bei 37 °C) |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 260 x 240 x 130 mm |
| Gewicht (metrisch) | 5,0 kg |
| Genauigkeit | 0,5°C (bei 37°C) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, PCR und molekularbiologische Vorbereitungen, Auftauen/Mischen, Vorbereitung von Mastermixen, Biowissenschaften, Zellbiologie, Zelllyse, DNA/RNA-Isolierung und -Reinigung sowie Resuspension von Pellets |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1 Deep-Well-Platte, Eppendorf, Sarstedt, Axygen, Starlab, Custom (muss separat bestellt werden) |
| Mehr anzeigen |