Learn More
WTW™ Thermostatic Cabinet
Beschreibung
- Thermostatschränke für Oxitop™ Respirometer
- Geeignet für BSB, OECD 301F, Bodenatmung und anaeroben Abbau
- Die Temperatur kann in 1 K-Schritten zwischen 10 °C und 40 °C eingestellt werden
- Umweltfreundliches Kältemittel R600a
- Zwei interne Stecker für den Anschluss von Rührplattformen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 180 l |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für bis zu zwei OxiTop™ IS 12 Rührwerke |
| Anzahl Einschübe | Ein |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10°bis 40 °C |
| Ausführung der Tür | Feste Tür |
| Enthält | Zwei interne Steckdosen und feste Tür |
| Modell | TS 608/2 i |
| Kältemittel | Umweltfreundliches Kältemittel R600 A |
| Temperaturauflösung | 1 °C |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±0,5 K |
| Mehr anzeigen |