Learn More
Rogo Sampaic™ Thermostatischer Vacuo-Temp Vakuumtrockner
Artikelnummer. 12022135
Change view
Click to view available options
Material:
Glas
Artikelnummer. Material
12022135 Glas
1 options
Artikelnummer. 12022135
Marke: Rogo Sampaic™ 4000474
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgelegt für das Trocknen bei einstellbaren Temperaturen von 50 ° bis 170 °C mit einer Temperaturschwankung von ±2 %. Die Rogo Sampaic™ thermostatischen Vacuo-Temp Vakuumtrockner verfügen über eine elektronische Temperaturregelung und eine digitale Anzeige (3 Ziffern) mit 1-stelliger Auflösung.
  • Obere Platte aus spezieller Aluminiumlegierung mit Flächenschliff und Dichtungsring
  • Das Außengehäuse besteht aus AISI 304 Edelstahl
  • Umfasst Pt100-Sonde, abgeschirmtes Heizelement, hinteren Anschluss der Vakuumpumpe, Vakuumventil und Glocke aus gehärtetem Glas mit Silikondichtung
Spezifikation
Material Glas
Produkttyp Exsikkator
Max. Vakuum 10-2 mm Hg.
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) 50 °C° bis 170 °C°