Learn More
Corning™ Thermowell™ Gold 96-Well PCR-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Ausführung des Rahmens:
Halbhoch
Lift
Voll
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
• Mit alphanumerischem Raster für einfache Probenidentifikation
• Die einheitliche Wandstärke sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung
• Zertifiziert DNase- und RNase-frei
• Nicht steril, ohne Deckel
• Automatisierungskompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DNase, RNase-frei |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 5 Innenbeutel zu je 10 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Ausführung des Rahmens | Lift |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 200 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |