Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiamethoxam |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 153719-23-4 |
| Farbe | Beige |
| Schmelzpunkt | 135°C to 140°C |
| Synonym | 3-(2-Chloro-5-thiazolylmethyl)tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 291.7 |
| Menge | 100 mg |
| Güte | Analysenstandard |