Learn More
Thiamethoxam, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17710579 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 17710579
Marke: Thermo Scientific Acros 470050010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamethoxam
CAS 153719-23-4
Synonym 3-(2-Chlor-5-thiazolylmethyl)tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4 H-1,3,5-oxadiazin-4-imin
Menge 1 g
Schmelzpunkt 137°bis 143 °C
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Produktlinie Biowissenschaft
Summenformel C8 H10 Cl N5 O3 S
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Farbe Weiß bis hellgelb bis hellbeige
Reinheit ≥ 97,5 %