Learn More
Thiaminhydrochlorid, 99 % (Trockengewicht), kann bis zu 5 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464127 250 g -
11483930 100 g 100 Gramm
11454127 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19560.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67-03-8 | C12H18Cl2N4OS | 337.263 g/mol
Thiamine hydrochloride plays an important role as a nutrient for carbohydrate metabolism and in nerve function. It finds application as a food-additive to add a brothy/meaty flavor to gravies or soups. It is involved in the preparation of 3-(4-amino-2-methyl-pyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxy-ethyl)-4-methyl-thiazolium chloride. In addition, it finds use in amino acid synthesis in cultured cells, which is present in many classical and serum-free formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiaminhydrochlorid spielt eine wichtige Rolle als Nährstoff für den Kohlenhydratstoffwechsel und bei der Nervenfunktion. Es findet Anwendung als Lebensmittelzusatzstoff, um Bratensoßen oder Suppen einen bouillon- oder fleischartigen Geschmack zu geben. Es ist an der Herstellung von 3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumchlorid beteiligt. Darüber hinaus findet es Verwendung in der Aminosäurensynthese in kultivierten Zellen, die in vielen klassischen und serumfreien Formulierungen eine Rolle spielt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Glycerin, Ethanol, Dimethylsulfoxid und Methanol. Unlöslich in Benzol, Hexan, Chloroform und Äther.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-03-8
Summenformel C12H18Cl2N4OS
Molekulargewicht (g/mol) 337.263
MDL-Nummer MFCD00012780
InChI-Schlüssel DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
IUPAC-Name 2-[3-[(4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-yl)Methyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl]Ethanol;Chlorid;Hydrochlorid
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽250°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 0.99
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), kann bis zu 5 % Wasser enthalten
Menge 250 g
Beilstein 3851771
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,9295
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol,ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in benzene,hexane,chloroform and ether.
Formelmasse 337.28
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiamine hydrochloride