Learn More
Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1) 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460827 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30460827 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0049.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1) 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thiamine Hydrochloride
Versandbedingung Eispackung (-20 °C)
Summenformel C12 H17 N4 O S . Cl . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C12H17N4OS0.2 ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17 H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1 H/q+1;;/p-1
SMILES Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2 csc(CCO)c2C)c(N)n1
IUPAC-Name 2-[3-[(4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-yl)Methyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl]Ethanol;Chlorid;Hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 337.27
Menge 1 mL
Formelmasse 336,0578 g/mol